Learn More
Mitutoyo™ Durómetros de pantalla digital de la serie 811 de 10 a 90 Shore A
Durómetro digital Shore adecuado para probar la dureza de una variedad de materiales de caucho y elastómero natural Los durómetros de pantalla digital Mitutoyo™ de la serie 811 de 10 a 90 Shore A utilizan una escala Shore A para la medición.
Marca: Mitutoyo™ 81133601
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Includes: Retención de datos, puesta a cero, salida de datos SPC
Descripción
- Adecuados para probar los siguientes materiales:
- caucho natural, neopreno, poliésteres, PVC, cuero, Thiokol, caucho de nitrilo, parafina, vinilo, acetatos de celulosa, poliestireno de vidrio, etc.
- Diseñados de acuerdo con las especificaciones ASTM D 2240, ISO 868, ISO 7619, DIN 53 505, JIS K 6253 y JIS K 7215.
- Incluyen una función de retención de datos para una lectura sin errores desde la pantalla LCD.
Especificaciones
LCD | |
SR44 | |
10 to 90 Shore A |