Learn More
Testo™ Termómetro de infrarrojos 830 T1
Este termómetro infrarrojo bien equipado permite tomar mediciones de temperatura de forma eficaz y sin contacto. El termómetro de infrarrojos Testo ™ 830T1 es ideal para hacer lecturas de control en el comercio y la industria.
Marca: Testo™ 0560 8311
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Marcador de punto de medición láser y óptica grande para una medición exacta a mayores distancias
- Registro rápido de los valores de medición, a dos mediciones por segundo
- Función hold y valores mín./máx.
- Factor de emisión ajustable de 0,1 a 1
Especificaciones
190 x 75 x 38 mm | |
0,5 s | |
200 g | |
15 h | |
±1,5 °C o ±1,5 % de mv (de +0,1 a +400 °C), ±2 °C o ±2 % de mv (de -30 a 0 °C) |
Plástico ABS | |
Infrarrojos: 0,1 °C | |
De -30 °C a +400 °C | |
Bloque de 9 V |
Título del producto
Testo™ Termómetro de infrarrojos 830 T1 > Altura: 38 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido