Learn More
Cytiva Placas de filtro de 8 canales de PVDF 850-DS
Se utiliza con fines de filtración.
680.00€ - 750.00€
Especificaciones
Material | PVDF |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtrado |
Cantidad | 50/paq. |
Tipo | Placas de filtro de 8 canales de PVDF 850-DS |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15651067
|
Cytiva
7707-3700 |
0,2 μm |
680.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15661067
|
Cytiva
7707-3800 |
0,45 μm |
750.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Se utiliza para fines de filtración/li>
Especificaciones
PVDF | |
Filtrado | |
50/paq. | |
Placas de filtro de 8 canales de PVDF 850-DS |