Learn More
Fisherbrand™ Homogeneizador 850
El homogeneizador Fisherbrand™ 850 está diseñado específicamente para interrumpir, emulsionar u homogeneizar una amplia gama de muestras en volúmenes de 0,2 ml a 5 l.
Marca:  Fisherbrand™ 15505819
1890.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15505819
  • 2140.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Potente motor de 850 W
  • Control de velocidad digital integrado, muestra la velocidad y el tiempo de funcionamiento
  • Control de velocidad variable de 5000 a 28 000 rpm
  • Compatible con sondas de generador desechables y de acero inoxidable
  • Intervalo de procesamiento de 0,2 ml a 5 l
  • Incluye abrazadera de motor
  • El soporte (placa base y poste) se vende por separado; consulte el n.º de cat. 15535819
Compliance
Con aprobación CE
Servicio Técnico
Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Homogeneizador
220 V, 850 W, cable UE/Reino Unido
6,9 cm
Homogeneización de tejidos, alteración de tejidos, extracción de proteínas, extracción de ARN, extracción de ADN, extracción de metabolito, emulsificación, proteómica, PCR, extracción de enzimas, agitación a alta velocidad, suspensión en polvo, genómica, la metabolómica
1 unidad
1,6 kg
De 5000 rpm a 28000 rpm
De 0,2 ml a 5 l
21,5 cm
Homogeneizador, abrazadera de motor. (El soporte se vende por separado, 15535819).
Enchufe UE/Reino Unido
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Homogeneizador 850 >