Learn More
Fisherbrand™ Paquete de homegeneizador 850
El paquete de homogeneizador Fisher Scientific™ 850 incluye todo lo necesario para interrumpir, emulsionar u homogeneizar una amplia gama de muestras en volúmenes que abarcan desde 200 μl a 5 l. Incluye motor, conjunto de soporte y tres sondas de acero inoxidable.
Marca: Fisherbrand™ 15515819
5757.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Alertas:
Advertencia: Los rodamientos de acero inoxidable no se pueden esterilizar en autoclave.
Descripción
- Incluye sondas de generador de acero inoxidable de 10 x 115 mm, 20 x 195 mm y 30 x 195 mm
- Potente motor de 850 vatios
- El control de velocidad digital integrado muestra la velocidad y el tiempo de funcionamiento
- Control de velocidad variable de 5000 a 25 000 rpm
- Se puede utilizar con sondas de generador de plástico (adaptador necesario para su uso)
- Intervalo de procesamiento de 0,2 ml a 5 l
- Nivel de ruido: < 72 dB
Certifications
CE
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
Homogeneizador | |
115 V (no son intercambiables) | |
8,5 pulg | |
Homogeneización de tejidos, alteración de tejidos, extracción de proteínas, extracción de ARN, extracción de ADN, extracción de metabolito, emulsificación, proteómica, PCR, extracción de enzimas, agitación a alta velocidad, suspensión en polvo, genómica, la metabolómica | |
56 oz |
5000 to 25,000 rpm | |
115 V, 50/60 Hz | |
21,5 cm | |
|
|
1,6 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30