Learn More
Tuttnauer 85L Benchtop Autoclave
Código de producto. p-200007394 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Características:
Monofásica
Refrigeración trifásica
Refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora
Trifásico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Características unitSize
17841087 Monofásica cada uno
17821097 Trifásico cada uno
17881077 Refrigeración trifásica cada uno
17851087 Refrigeración, vacío, generador de vapor, impresora cada uno
4 options
Código de producto. 17841087
Marca: Tuttnauer 3870EL230D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The 3870EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Designed for your laboratory applications. The 3870EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer’s state-of-the-art control system with multi-color display
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish
  • Diverse Load Types - The 3870EL-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers
Especificaciones
Capacidad (imperial) 18.7 gal.
Capacidad (métrico) 85 L
Fondo de la cámara (métrico) 70 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 15.2 in.
Fondo de la cámara (imperial) 28 in.
Diámetro de la cámara (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 37.6 in.
Longitud (métrico) 94 cm
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221°F to 279°F
Temperatura (métrico) 105°C to 137°C
Características Monofásica
Material 316L Stainless Steel