Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de aluminio de 8 mm, plata, orificio central, septum montado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Barnizado transparente
Beige, Rojo
Crema, Rojo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Cierres para encapsular de aluminio con septos preajustados
- Proporcionan un cierre seguro y estanco
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 4 mm |
| Color | Azul oscuro, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Aluminum |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | Crimp Cap |