Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de aluminio de 8 mm, plata, orificio central, septum montado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 4 mm |
| Color | Crema, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |