Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio ámbar de 8 mm
Elija entre estos viales de vidrio ámbar de 8 mm de alta calidad que cumplen todos los requisitos de la farmacopea en Estados Unidos, Unión Europea y Japón.
22.71€ - 251.00€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11995703
|
Thermo Scientific™
C4013-2 |
Vidrio ámbar de 2 mL; acabado de rosca GPI 8-425; abertura estándar | 2 mL | No |
22.71€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10713074
|
Thermo Scientific™
60180-560 |
Vial con tapón de rosca y etiqueta de escritura, ámbar, 2 mL | 2 mL | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13424016
|
Thermo Scientific™
C4013-2W |
I-D de vidrio ámbar de 2 mL; acabado de rosca GPI 8-425; etiqueta de identificación; abertura estándar | 2 mL | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11503690
|
Thermo Scientific™
2-SV(A) |
Vial con cierre de rosca 8-425 | 2,0 mL | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Elija entre nuestra cartera de viales de rosca de vidrio ámbar de 8 mm Thermo Scientific™ que cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Estos viales de volúmenes bajos son perfectos para las bandejas del muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Premiere™, National™ o Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
- El vidrio neutro de borosilicato de grado GOLD es un vidrio de baja expansión y alta pureza con una concentración extremadamente baja de sitios activos para proteger sus analitos de interacciones indeseadas.
- Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
8 mm | |
Ámbar | |
Vidrio | |
< 170 μL | |
2 mL | |
32 mm | |
1,5 mL |
12 mm | |
12 mm | |
2,0 mL | |
Fondo plano | |
Con rosca | |
Vial con cierre de rosca 8-425 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.