Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 8 mm
Descripción
Estos insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 125 y 200 ?non-ascii?l.
- Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Dispositivo de soporte con centrado automático para insertos de vidrio cónicos |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Polietileno |
| Volumen (métrico) | 125 µL a 200 µL |
| Volumen total (métrico) | De 125 to 200 μl |
| Cantidad | 500 |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Tipo | Dispositivo de soporte de autocentrado |
| Para utilizar con (equipo) | Inserto de vidrio cónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.