Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 10387062
Click to view available options
Color:
Azul (septum), Plateado (tapón)
Azul, Rojo
Azul, Rojo, Transparente
Plata
Plata, Azul
Plata, Blanco
Plata, Blanco, Rojo
Plata, Rojo, Blanco
Plata, Rojo, Transparente
Plata, Transparente, Rojo
Rojo, Transparente
Transparente
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Ninguno
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho rojo
PTFE virgen blanco 0,01 in.
Polietileno moldeado integral
Polietileno moldeado integral, precortado
Silicona azul/PTFE
Silicona azul/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Material:
Aluminio
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Tapón de aluminio, Silicona/PTFE (septum), Aluminio
Tipo:
A presión
Para capsular
Tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 10387062
Marca: Thermo Scientific™ 8ACT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones superiores para encapsular de 8 mm proporcionan un cierre estanco, tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos.
Estos tapones superiores para encapsular de 8 mm incluyen prácticos tapones y septos previamente montados. Proporcionan un cierre estanco seguro y reducen la contaminación por manipulación. Los tapones superiores para encapsular de 8 mm tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos para adaptarse a sus necesidades de cromatografía. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
  • Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón para encapsular de 8mm, orificio de 4mm
Color Plata, Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Septo PTFE virgen blanco 0,01 in.
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 0,2 mm
Tipo Para capsular
Tamaño del tapón 8 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 8 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.