Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Código de producto. 11508160
Click to view available options
Color:
Azul (septum), Plateado (tapón)
Azul, Rojo
Azul, Rojo, Transparente
Plata
Plata, Azul
Plata, Blanco
Plata, Blanco, Rojo
Plata, Rojo, Blanco
Plata, Rojo, Transparente
Plata, Transparente, Rojo
Rojo, Transparente
Transparente
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Ninguno
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho rojo
PTFE virgen blanco 0,01 in.
Polietileno moldeado integral
Polietileno moldeado integral, precortado
Silicona azul/PTFE
Silicona azul/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Material:
Aluminio
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Tapón de aluminio, Silicona/PTFE (septum), Aluminio
Tipo:
A presión
Para capsular
Tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 11508160
Marca: Thermo Scientific™ 8ACTST1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones superiores para encapsular de 8 mm proporcionan un cierre estanco, tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos.
Estos tapones superiores para encapsular de 8 mm incluyen prácticos tapones y septos previamente montados. Proporcionan un cierre estanco seguro y reducen la contaminación por manipulación. Los tapones superiores para encapsular de 8 mm tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos para adaptarse a sus necesidades de cromatografía. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
  • Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón para encapsular de 8mm, orificio de 4mm
Color Plata, Rojo, Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Septo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Cantidad 500
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tipo Para capsular
Tamaño del tapón 8 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 8 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.