Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Descripción
Estos tapones superiores para encapsular de 8 mm incluyen prácticos tapones y septos previamente montados. Proporcionan un cierre estanco seguro y reducen la contaminación por manipulación. Los tapones superiores para encapsular de 8 mm tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos para adaptarse a sus necesidades de cromatografía. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
- Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón de rosca de aluminio de 8 mm con revestimiento de silicona/teflón; abertura de 4 mm; plata |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Plata, Azul |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio |
| Precortados | No |
| Septo | Silicona azul/PTFE |
| Cantidad | 500 |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tipo | Para capsular |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.