Learn More
Thermo Scientific™ Vial para encapsular de vidrio transparente de 8 mm
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
30.65€ - 410.03€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10712846
|
Thermo Scientific™
C4008-632C |
Vial de vidrio transparente, 6 x 32mm, fondo cónico | N/A | ||||||
11921533
|
Thermo Scientific™
C4008-632R |
Vial con tapón de rosca de 8 mm, transparente, 6 x 32 mm, fondo redondo |
45.41€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10169154
|
Thermo Scientific™
C4008-739 |
Clear Glass Vial, 7 x 40mm , fondo cónico | N/A | ||||||
10097124
|
Thermo Scientific™
C4008-741 |
Vial de vidrio transparente, 7 x 40 mm, fondo plano |
30.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12423588
|
Thermo Scientific™
C4008-1 |
Vial de vidrio transparente, 8 x 30 mm, fondo plano | N/A | ||||||
11573750
|
Thermo Scientific™
08-CPV |
Vial con tapón de rosca de 0,8 mL | N/A | ||||||
11563750
|
Thermo Scientific™
07-CPV |
Vial cónico para encapsular de 0,7 mL |
276.86€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11583750
|
Thermo Scientific™
08-CV |
Vial con tapón de rosca de 800 µL |
131.69€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11513760
|
Thermo Scientific™
1.2-CWV |
Vial con tapón de rosca de 1,2 mL | N/A | ||||||
10268960
|
Thermo Scientific™
1-CWV |
Vial cónico de rosca de 1 mL para muestreadores automáticos Waters | N/A | ||||||
11568200
|
Thermo Scientific™
SV-S1 |
Manguito de soporte para viales PTFE de 6 x 32 mm, compatible con la mayoría de muestreadores automáticos | N/A | ||||||
11508210
|
Thermo Scientific™
SV-S11A |
Manguito de soporte para viales PTFE de 6 x 32 mm, compatible con la mayoría de muestreadores automáticos robóticos | N/A | ||||||
11538210
|
Thermo Scientific™
SV-S11G |
Manguito de soporte para viales de vidrio de 6 x 32 mm, compatible con la mayoría de muestreadores automáticos robóticos | N/A | ||||||
10438574
|
Thermo Scientific™
WS-5 |
PTFE Vial Support Sleeve for 7x32mm vials, fits most autosamplers | N/A | ||||||
10092963
|
Thermo Scientific™
60180-500 |
1 ml Crimp Top Tapered VIAL | N/A | ||||||
Descripción
Seleccione entre nuestra gama de viales con tapón para encapsular/a presión de vidrio de alta calidad de 8 mm, que son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio transparente de borosilicato de calidad superior (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.- El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.
- El vidrio neutro de borosilicato de grado GOLD es un vidrio de baja expansión y alta pureza con una concentración extremadamente baja de sitios activos para proteger sus analitos de interacciones indeseadas.
- Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad del muestreador automático con GC y HPLC*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.