Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 8 mm
Description
Compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos, estos viales de rosca de vidrio transparente de 8 mm Thermo Scientific™ tienen un acabado de rosca 8-425. Al mismo tiempo que se mantienen las dimensiones exteriores estándar, los volúmenes internos de estos viales oscilan entre menos de 300 μL y 2 mL. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, National™ y Chromacol™.
- El revestimiento desactiva los puntos activos del vidrio para evitar la pérdida de elementos.
- Excelente para utilizar en análisis de muestras de compuestos polares, biológicas y dependientes del pH.
- Volumen máximo de llenado: 2 ml
- 12 x 32 mm
Spécification
Spécification
| Descripción | Microviales de 150 µl, vidrio sólido transparente; acabado de rosca GPI 8-425; apertura estándar |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | claro |
| Diámetro exterior (imperial) | 12mm |
| Material | vidrio |
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| Tipo de inserto | Inserto fundido |
| Modelo | Conical, Fused Insert |
| Volumen residual (métrico) | 200μL |
| Afficher plus |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.