Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 8 mm
Código de producto. 12430108
Click to view available options
Descripción:
DI de vidrio transparente de 2 mL, acabado de rosca 8-425; abertura estándar
Microviales de 150 µl, vidrio sólido transparente; acabado de rosca GPI 8-425; apertura estándar
Transparente
Vial con cierre de rosca 8-425
Vidrio transparente de 2 mL
Vidrio transparente de 2 mL; transparente; acabado de rosca GPI 8-425; abertura estándar
Tamaño del tapón:
8 - 425mm
8-425
8 mm
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 12
paquete de 500
Código de producto. 12430108
Marca: Thermo Scientific™ C40131500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos viales de 8 mm tienen un acabo de rosca 8-425. Están fabricados con vidrio de alta calidad y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos, estos viales de rosca de vidrio transparente de 8 mm Thermo Scientific™ tienen un acabado de rosca 8-425. Al mismo tiempo que se mantienen las dimensiones exteriores estándar, los volúmenes internos de estos viales oscilan entre menos de 300 μL y 2 mL. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, National™ y Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • El inserto de punto de precisión minimiza la pérdida de muestras residuales.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Muestreador automático para LC Thermo Scientific™ Surveyor
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio transparente de 2 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 mL
Modelo Vial con rosca con abertura estándar
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,8 mL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Con rosca
Altura (métrico) 32 mm
Cantidad 1000/Pk.
Tipo Vial con cierre de rosca 8-425
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.