Specifications
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 8,2 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | <20 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,00 mL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Show More |