Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de cristal de 8 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,26/ml
< 0,35/ml
< 0,6/ml
< 0,64/ml
< 0,9/ml
1,2 ml
< 1,3/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Cónicos
Fondo cónico
Fondo plano
Fondo redondo
Altura (métrico):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Specifications
Specifications
| Descripción | Microvial |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 0,35/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack |
| Volumen residual (métrico) | <6 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,3 ml |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction