Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de cristal de 8 mm
Código de producto. p-7113830 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,26/ml
< 0,35/ml
< 0,6/ml
< 0,64/ml
< 0,9/ml
1,2 ml
< 1,3/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Cónicos
Fondo cónico
Fondo plano
Fondo redondo
Altura (métrico):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 11561364
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se puede cerrar con tapones de aluminio de 8 mm, tapones de PE de 9 mm o tapones a presión de 8 mm.
  • Disponibles en diferentes volúmenes
  • Fondo plano, redondo o cónico
  • Vidrio transparente o ámbar
  • Para casi todos los muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8,2 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 0,9/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack
Volumen residual (métrico) <11 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND8
Marking Spot No
Altura (métrico) 30 mm