Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con rosca transparente sin montar de 8 mm.
Description
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 8 mm Thermo Scientific™ (sin montar) incluye 100 viales de vidrio transparentes y 100 tapones de rosca con septos preinsertados. Las bandejas de dos compartimentos reutilizables protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos transparente.
- Los tapones con septo no están acoplados a los viales (envasados en bolsas de plástico).
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | Viales: Vidrio transparente; tapón: Con brida, negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Incluye | Vial: C4013-1, Tapón: C4013-63A |
| N.° por paquete | 100 |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.