Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con rosca transparente sin montar de 8 mm.
Código de producto. 13121813
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Negro
Rosa
Tipo de tapón:
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5 mm)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5 mm, con brida)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida)
Material:
Vidrio
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, precortado
PTFE/silicona
Silicona azul suave/PTFE
Silicona blanca/PTFE rojo
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 13121813
Marca: Thermo Scientific™ TSL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 8 mm Thermo Scientific™ (sin montar) incluye 100 viales de vidrio transparentes y 100 tapones de rosca con septos preinsertados. Las bandejas de dos compartimentos reutilizables protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos transparente.
  • Los tapones con septo no están acoplados a los viales (envasados en bolsas de plástico).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Descripción Thermo Scientific Surveyor; vial con cuello de rosca de 2 mL y septo de silicona blanca/PTFE rojo
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Incluye Vial: 2-SV, Tapón: 8-SC-ST15
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5 mm)
Altura (métrico) 32 mm
Tipo Kit de selección de instrumentos de viales de rosca sin montar
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 8-425 mm
Diámetro del orificio (métrico) 5 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.