Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 8 mm
Descripción
Haga su selección entre estas alternativas económicas a los viales de vidrio. Estos viales con cierre de rosca estándar de plástico de 8 mm se fabrican con polipropileno de alta calidad probado para GC y tienen un acabado 8-425. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Químicamente inertes y apropiados para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
- Preferibles en determinados casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos.
- Alternativa económica al vidrio.
Resistente a productos químicos
- Material de plástico ideal para almacenar muestras líquidas en mezclas acuosas/orgánicas dada la amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes para HPLC comunes.
- Soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microvial de alta recuperación de 850 μl; polipropileno |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 850 μL |
| Tipo de inserto | Microvial cónico de 600 μL |
| Volumen residual (métrico) | < 8 μL |
| Volumen de trabajo (métrico) | 675 μL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.