Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 8 mm
Código de producto. 12490098
Click to view available options
Volumen (métrico):
300 μl
475 μL
850 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 12490098
Marca: Thermo Scientific™ C401311
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte adecuados para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía.
Haga su selección entre estas alternativas económicas a los viales de vidrio. Estos viales con cierre de rosca estándar de plástico de 8 mm se fabrican con polipropileno de alta calidad probado para GC y tienen un acabado 8-425. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Amplia variedad de aplicaciones de los viales de polipropileno
  • Químicamente inertes y apropiados para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Preferibles en determinados casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos.
  • Alternativa económica al vidrio.
Resistente a productos químicos
  • Material de plástico ideal para almacenar muestras líquidas en mezclas acuosas/orgánicas dada la amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes para HPLC comunes.
  • Soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción MicroVial cónico de 250 μl; polipropileno
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 475 μL
Tipo de inserto Microvial cónico de 250 μL
Volumen residual (métrico) < 4 μL
Volumen de trabajo (métrico) 250 μL
Estilo de la base Cónicos
Volumen total (métrico) 475 μl
Tipo de tapón Tapón roscado
Altura (métrico) 32 mm
Cantidad 100
Tipo Vial con cierre de rosca 8-425
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 250 μL
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.