Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Cap, 8-425
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
58.75€ - 69.80€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 100 |
Tamaño del tapón | ND8 |
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11831653
|
Fisherbrand™
08 08 0027 |
Negro | Orificio central |
64.30€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11861683
|
Fisherbrand™
08 08 0420 |
Negro | Cubierta cerrada |
69.80€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11888981
|
Fisherbrand™
08 08 0435 |
Blanco | Cubierta cerrada | N/A | |||||
11898981
|
Fisherbrand™
08 08 0436 |
Blanco | Orificio central |
58.75€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- 8-425 thread
Especificaciones
8 mm | |
Polipropileno | |
100 | |
ND8 |