Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™ 08 15 0709
311.60 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
- 8 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Cubierta cerrada
- Rosca 8-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Transparente azul, Blanco, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |