Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
39.70€ - 42.65€
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
---|---|
Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12960871
|
Fisherbrand™
11 23 1098 |
No |
42.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12970871
|
Fisherbrand™
11 23 1100 |
Sí |
39.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- ND8
- 8-425
- Glass
- Amber
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
Especificaciones
Negro | |
Ámbar | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
8-425 |
Silicona/PTFE | |
11,6 mm | |
< 1,9/ml | |
Polipropileno | |
32 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm