Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 8 mm, rosca de 8 a 425, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central
Código de producto. 10336202 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Material (revestimiento) unitSize
10336202 Silicona/PTFE paquete de 100
12950871 PTFE virgen paquete de 100
10000842 Caucho natural/TEF paquete de 100
3 options
Código de producto. 10336202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND8
  • 8-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y cierres al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,9/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm