Learn More
9,10-Dietoxiantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Description
9,10-Diethoxyanthracene acts as a photo sensitizing agent for diaryl iodonium salts. It is also used as a sensitizing dye. It is utilized for the preparation of polymetallic complexes through selective pi-coordination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 9,10-dietoxiantraceno actúa como agente fotosensibilizante en las sales de diarilyodonio. También se utiliza como colorante sensibilizante. Se utiliza para la preparación de complejos polimetálicos a través de la coordinación selectiva de pi.
Solubilidad
soluble en tolueno.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
el 9,10-dietoxiantraceno actúa como agente fotosensibilizante en las sales de diarilyodonio. También se utiliza como colorante sensibilizante. Se utiliza para la preparación de complejos polimetálicos a través de la coordinación selectiva de pi.
Solubilidad
soluble en tolueno.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | 9,10-Diethoxyanthracene |
Punto de fusión | 149°C to 151°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in toluene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.33 |
Porcentaje de pureza | 98% |