Learn More
9,10-Difenilantraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11497687 5 g 5 g
11487687 1 g 1 g
11407697 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11497687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15714.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330.43 g/mol
9,10-Diphenylanthracene acts as a sensitizer in chemiluminescence. It is used in light sticks in order to produce blue light. It is also useful in blue organic light-emitting diodes (OLEDs) and OLED-based displays. Further, it plays an important role in the preparation of 9,10-difluoro-9,10-diphenyl-9,10-dihydro-anthracene. In addition to this, it is used as an organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9,10-difenilantraceno actúa como sensibilizador en la quimioluminiscencia. Se utiliza en palos de luz para producir luz azul. También es útil en diodos orgánicos que emiten luz azul (OLED) y pantallas basados en OLED. Además, desempeña un papel importante en la preparación del 9,10-difluoro-9,10-difenil-9,10-dihidro-antraceno. Además de esto, se utiliza como un semiconductor orgánico.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, benceno y disulfuro de carbono. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-10-1
Fórmula molecular C26H18
Peso molecular (g/mol) 330.43
Número MDL MFCD00001253
Clave InChI FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
Nombre IUPAC 9,10-difenilantraceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Diphenylanthracene
Punto de fusión 248°C to 254°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1914010
Información de solubilidad Soluble in ethanol,chloroform,benzene and carbon disulfide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.43
Porcentaje de pureza 99%