Learn More
9,9-Dimetil-4,5-bis(difenilfosfino)xanteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10533094
9,9-Dimetil-4,5-bis(difenilfosfino)xanteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533094
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10533094
Marca: Thermo Scientific Acros 378060250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161265-03-8
Fórmula molecular C39H32OP2
Peso molecular (g/mol) 578.63
Número MDL MFCD00233866
Clave InChI CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xantheneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 636044
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9, 9-Dimethyl-4, 5-bis(diphenylphosphino)xanthene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 226.0°C to 230.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 10268
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC (5-Difenilfosforil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0402436 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/09/2022 Catalog Number378060250,378060050,378060010
Número de loteA0444886 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2022 Catalog Number378060250,378060050,378060010
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
9,9-Dimetil-4,5-bis(difenilfosfino)xanteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >