Learn More
9-Bromo-1-noneno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15482149 1 g 1 g
15492149 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15482149
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64792.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89359-54-6 | C9H17Br | 205.14 g/mol
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89359-54-6
Fórmula molecular C9H17Br
Peso molecular (g/mol) 205.14
Número MDL MFCD09037826
Clave InChI RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
PubChem CID 11019998
Nombre IUPAC 9-bromonon-1-eno
SMILES BrCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-1-nonene
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 100°C to 101°C (15 mmHg)
Fórmula lineal Br(CH2)7CH=CH2
Índice de refracción 1.4675
Cantidad 1 g
Beilstein 1746338
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido