Learn More
9-Bromo-10-(1-naftil)antraceno, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 20386637 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.29 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |