Learn More
9-Bromo-10-fenilantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en tolueno caliente y dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en tolueno caliente y dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 9-Bromo-10-phenylanthracene |
Punto de fusión | 154°C to 158°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 2277064 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.23 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |