Learn More
9-Fluorenona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10734041
9-Fluorenona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734041
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Código de producto. 10734041
Marca: Thermo Scientific Acros 119201000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-25-9
Clave InChI YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
Nombre IUPAC fluoren-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone
Punto de fusión 81.0°C to 85.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 342.0°C
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C13H8O
Cantidad 100 g
Beilstein 07,465
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Peso molecular (g/mol) 180.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0430323 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
Número de loteA0398320 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
Número de loteA0409468 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
Número de loteA0407869 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
Número de loteA0413370 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Fluorenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 9H-Fluoren-9-one
RUO – Research Use Only
Título del producto
9-Fluorenona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >