Learn More
9-Fluorenylmethyl chloroformate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11314629 1 g 1 g
11479173 5 g 5 g
11489173 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11314629
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11683.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Almacenar en un lugar fresco
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis9-Fluorenylmethyl chloroformate is used in capillary electrophoresis. It acts as a reagent in the precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection. Further, it is used for derivatizing amino acids for HPLC analysis. In addition to this, it is used to prepare N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis and oligonucleotide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de 9-fluorenilmetil pertenece al grupo de protección de aminoácidos sensibles a las base y se utiliza en la síntesis de péptidos en fase sólida y en la electroforesis capilar. Actúa como reactivo en la derivatización de precolumnas de aminas para HPLC y en la detección por fluorescencia. Además, se utiliza para la derivación de aminoácidos para el análisis HPLC, para preparar aminoácidos de N-Fmoc para la síntesis de péptidos en fase sólida y para la síntesis de oligonucleótidos.
Solubilidad
Soluble en dioxano.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28920-43-6
Fórmula molecular C15H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 258.701
Número MDL MFCD00001138
Clave InChI IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil carbonoclorhidato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Punto de fusión 60°C to 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2279177
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dioxane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.7
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.