Learn More
9-Fluorenilmetilcloroformiato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 9-Fluorenylmethyl chloroformate |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 63.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 15, 4190 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467085 | Certificado de análisis | 07/11/2024 | 170940010,170941000,170940050,170940250 |
A0450597 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 170940010,170941000,170940050,170940250 |
A0413704 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 170940010,170941000,170940050,170940250 |
A0420041 | Certificado de análisis | 15/12/2021 | 170940010,170941000,170940050,170940250 |
A0402176 | Certificado de análisis | 17/09/2020 | 170940010,170941000,170940050,170940250 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.