Learn More
9-Metilantraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497657
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
9-Methylanthracene used as a Intermediates for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-metilantraceno se usa como sustancia intermediaria para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en agua (0,0003 mg/l a 25 °C) y tolueno. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Requiere escape mecánico. Cuando no esté en uso, sellar bien el recipiente y almacenar en un lugar seco y fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 779-02-2
Fórmula molecular C15H12
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD00001261
Clave InChI CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
PubChem CID 13068
Nombre IUPAC 9-metilantraceno
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methylanthracene
Punto de fusión 77°C to 79°C
Densidad 1.066
Punto de ebullición 196°C to 197°C (16 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 1907463
Información de solubilidad Soluble in water (0,0003mg/L at 25°C) and toluene. Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 99%