Learn More
Fisherbrand™ Vial de microlitros de vidrio de rosca corta de 9 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,4 ml
< 1,6/ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microlitros totales |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Modelo | Cono interior |
| Volumen residual (métrico) | < 1 μl |
| Mostrar más |