Learn More
Fisherbrand™ Vial de plástico de rosca corta de 9 mm, boca ancha, fondo cóncavo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos; por ello, es posible racionalizar otros viales de 1,5 ml, como los viales de cuello para encapsular de 11 mm, así como los viales de cuello de rosca de 8 a 425 y de 10 a 425
- Hay disponibles viales con microinserto integrado en vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Modelo | Ligeramente cóncavo |
| Volumen residual (métrico) | <110 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,5 ml |
| Mostrar más |