Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de partículas de vidrio serie 9000
Sustituya las esferas de poliestireno en muchas aplicaciones por patrones de tamaño trazables al NIST™ de vidrio en polvo.
290.00€ - 530.00€
Especificaciones
Aditivo | Ninguno |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación. |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño |
Tipo de producto | Patrón de tamaño de partículas |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11824173
|
Thermo Scientific™
9002 |
2 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11543153
|
Thermo Scientific™
9008 |
8 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11854173
|
Thermo Scientific™
9010 |
10,0 ± 1,0 μm |
530.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11864173
|
Thermo Scientific™
9015 |
15 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11874173
|
Thermo Scientific™
9020 |
20 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11884173
|
Thermo Scientific™
9030 |
30 μm |
530.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11894173
|
Thermo Scientific™
9040 |
40 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11804183
|
Thermo Scientific™
9050 |
50 μm |
530.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11814183
|
Thermo Scientific™
9060 |
60 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11824183
|
Thermo Scientific™
9070 |
70 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11834183
|
Thermo Scientific™
9080 |
80 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11844183
|
Thermo Scientific™
9090 |
90 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10224924
|
Thermo Scientific™
9100 |
100 μm |
530.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10223274
|
Thermo Scientific™
91000 |
1000 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11824193
|
Thermo Scientific™
9110 |
110 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11834193
|
Thermo Scientific™
9120 |
120 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11844193
|
Thermo Scientific™
9140 |
140 μm |
525.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11854193
|
Thermo Scientific™
9170 |
170 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10035353
|
Thermo Scientific™
9200 |
200 μm |
530.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11874193
|
Thermo Scientific™
92000 |
2000 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11884193
|
Thermo Scientific™
9230 |
230 μm |
525.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10764195
|
Thermo Scientific™
9280 |
280 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11894203
|
Thermo Scientific™
9330 |
330 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10745235
|
Thermo Scientific™
9400 |
400 μm |
525.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11804223
|
Thermo Scientific™
9480 |
480 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11814223
|
Thermo Scientific™
9550 |
550 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10163394
|
Thermo Scientific™
9650 |
650 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11844223
|
Thermo Scientific™
9950 |
950 μm |
290.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10187163
|
Thermo Scientific™
9005 |
5 μm |
530.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11834223
|
Thermo Scientific™
9750 |
749 μm ±8,5 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Beschreibung
Sustituya las esferas de poliestireno en muchas aplicaciones por patrones de partículas de vidrio serie 9000 Thermo Scientific™; unos patrones de tamaño trazables al NIST™ de vidrio en polvo. Las microesferas de vidrio se pueden usar en cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una distribución de tamaños estrecha cuando las condiciones de la muestra no sean adecuadas para las esferas de poliestireno. Las microesferas de vidrio tienen una mayor tolerancia a las sustancias químicas y a los disolventes, además de una estabilidad térmica y mecánica más alta.
Los patrones de tamaño de vidrio son esferas de vidrio sódico-cálcico o de borosilicato de gran uniformidad calibradas mediante una metodología trazable al NIST. Estos patrones son ideales para calibrar microscopios, instrumentos de difusión de luz y otros equipos de medición de partículas. También se emplean en estudios de difusión de luz láser y en la investigación de sistemas coloidales.- Los diámetros medios se han calibrado a través de métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
- La uniformidad y la distribución de tamaños se miden a través de microscopía óptica.
- Se utilizan esferas en lugar de partículas con forma irregular para reducir al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma.
- Los productos se envasan como esferas secas.
- Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
- Los productos de la serie 9000 de 2 μm a 20 μm están fabricados con vidrio borosilicatado, tienen una densidad de partícula de entre 2,5 y 2,55 g/cm3 y un índice de refracción de 1,56 a 589 nm (25 ºC).
- Los productos de 30 μm a 2000 μm están fabricados con vidrio sódico-cálcico, tienen una densidad de partícula de entre 2,4 y 2,5 g/cm3 y un índice de refracción de 1,51 a 589 nm (25 ºC).
Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, incluida una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación.
Recomendado para:
Aplicaciones de separador en las que es necesario un grosor de unión uniforme.
Nota:
Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, producción y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.
Spezifikation
Ninguno | |
Blanco | |
Patrón de tamaño de partículas | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación. | |
Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño | |
1 g |