Learn More
Cytiva Tarjetas almacenadoras de proteínas 903
Código de producto. 11962089
Click to view available options
Tipo de producto:
Base para balanza
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11962089
Marca: Cytiva 10531018
Edge
Ahorre tiempo y costes durante la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras. La tarjeta almacenadora de proteínas Whatman™ 903 (UE) encaja en las bolsas sellables de barrera metalizada Whatman™ para almacenamiento.
  • Tarjetas y kits listo para su uso
  • El estricto control de calidad y los estándares de fabricación ISO9001 garantizan unas elevadas calidad, reproducibilidad y pureza
  • La zona de recolección de muestra de nuestra tarjeta 903 Proteinsaver contiene cinco círculos de 0,5 pulgadas
  • Cada círculo admite 75-80 µl de muestra
  • La cubierta envolvente tiene espacios para el nombre y la fecha de recogida lleva impreso el símbolo universal de riesgo biológico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Base para balanza
Certificaciones/conformidad ISO 9001