Learn More
uvex Gafas de seguridad Super F OTG CR 9169
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Transparente
Descripción
- Diseñadas para ofrecer una protección eficaz en laboratorios, clínicas, salas limpias o en la producción de alimentos
- Las gafas pueden resistir varios ciclos de esterilización en autoclave
- Se pueden usar sobre gafas graduadas, haciéndolas perfectas para los visitantes
- Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- El revestimiento de gafas interior UVEX™ Supravision Clean no se empaña y es resistente a productos químicos, y el exterior es extremadamente resistente a los arañazos
- Los extremos suaves de las patillas proporcionan una comodidad adicional
- Visión periférica sin restricciones
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision Clean |
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Cubregafas |
Color de marco | Blanco, azul |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Gafas de seguridad Super F OTG CR 9169 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido