Learn More
uvex Gafas de seguridad sobre las gafas 9169 Super F
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Anti-fog, Scratch-resistant
Scratch-resistant
Tinción de lente:
Marrón claro (CBR65)
Transparente
Ámbar
Descripción
- Especialmente indicadas para usuarios que también usan gafas graduadas con patillas
- Patillas en material suave y flexible para aumentar la comodidad y mejorar la sujeción
- Visión periférica sin restricciones
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Sapphire
- Interior:Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Exterior:Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
Revestimiento Infradur Plus
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Minimiza las quemaduras causadas por las chispas de soldadura
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision Excellence |
Revestimiento de lente | Anti-fog, Scratch-resistant |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Negro |
Modelo | Super F OTG 9169 |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Gafas de seguridad sobre las gafas 9169 Super F >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido