Descripción
- Sus sofisticadas características garantizan al usuario una comodidad superior cuando se usan durante largos periodos de tiempo
- Pieza para la nariz suave y flexible para una mayor comodidad y un ajuste antideslizante
- Protector ocular X-tended que protege del polvo, de la suciedad y de las partículas en suspensión
- El protector lateral X-tended aumenta la protección sin disminuir la visión periférica
- Inclinación de 3 posiciones para un ajuste personalizado
- La tecnología de patilla extensible X-Twist ofrece un ajuste cómodo y flexible
- Piezas de detrás de las orejas suaves para un ajuste antideslizante sin presión
- Protección UV 400 fiable
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Anti-fog |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Color de marco | Antracita, azul |
| Modelo | 9183 i-5 |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | No |
| Lens Material | Policarbonato |
| Show More |