Descripción
- Lente de repuesto transparente i-3
- Revestimiento de lentes Supravision Excellence
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision excellence |
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
Modelo | 9190 i-3 |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |