Learn More
uvex 9192 Pheos Spectacles
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Anti-fog
Anti-fog, Scratch-resistant
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Descripción
- Los extremos suaves y antideslizantes de las patillas evitan los puntos de presión para mejorar la comodidad
- Las lentes Duo-Spherical proporcionan un gran campo de visión
- El diseño es extremadamente compatible con el uso de protectores de oídos, cascos y gorras de protección
- Eye Plus Protection proporciona una protección adicional para las cejas con un borde biselado en la zona superior
- Añada fácilmente una cinta para la cabeza y una montura cuando trabaje a alturas o en espacios reducidos
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Plus
- Interior: Antivaho y resistentes a arañazos
- Exterior: Antivaho y resistentes a arañazos
- Adecuado para entornos con frecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Duo-Spherical |
Revestimiento de lente | Anti-fog, Scratch-resistant |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
Para utilizar con (aplicación) | Sectores de petróleo y gas |
Color de marco | Negro, gris |
Modelo | 9192 Pheos |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |