Learn More
uvex Gafas de seguridad de estilo deportivo 9193
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Anti-fog
Anti-fog, Scratch-resistant
Antivaho
Tinción de lente:
Espejo plata
Gris
Marrón claro (CBR65)
Transparente
Verde claro
Color de marco:
Blanco, negro
Negro, antracita
Negro, azul
Negro, blanco
Negro, gris
Negro, verde lima
Descripción
- Las innovadoras gafas de seguridad tienen un diseño deportivo que combina funcionalidad y seguridad
- Son ligeras como una pluma, pesan solo 23 gramos
- Pieza suave y ajustable para la nariz con piezas antideslizantes y suaves para las orejas que permiten un ajuste sin presión
- La geometría de las lentes garantiza una visión óptima
Revestimiento Supravision AR
- Interior:Antirreflectante
- Exterior:Antirreflectante
- Ideal para condiciones de trabajo con condiciones de iluminación fuertes o mixtas
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Extreme
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Ideal para áreas de trabajo con exposición prolongada a la condensación y altos niveles de suciedad
Revestimiento Supravision Plus
- Interior:Antivaho y resistentes a arañazos
- Exterior:Antivaho y resistentes a arañazos
- Adecuado para entornos con frecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad
Revestimiento Supravision Variomatic
- Interior:Antivaho
- Exterior:Resistentes a los arañazos
- Los filtros cambian de color, se oscurecen automáticamente en 10 segundos y se aclaran después de 30 segundos.
- Adecuados para zonas de trabajo con cambios frecuentes de interior a exterior, así como de luz a oscuridad.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Espejo plata |
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
Color de marco | Negro, gris |
Modelo | Estilo deportivo 9193 |
Valor de transmitancia | 0,12 |
Peso (métrico) | 23 g |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Gafas de seguridad de estilo deportivo 9193 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido