Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad de estilo deportivo 9193
15.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Espejo plata
Gris
Marrón claro (CBR65)
Transparente
Verde claro
Revestimiento de lente:
Antivaho
Descripción
- Las innovadoras gafas de seguridad tienen un diseño deportivo que combina funcionalidad y seguridad
- Son ligeras como una pluma, pesan solo 23 gramos
- Pieza para la nariz suave y ajustable con piezas de detrás de las orejas antideslizantes y suaves para un ajuste sin presión
- La geometría de las lentes garantiza una visión óptima
Revestimiento Supravision AR
- Interior: Antirreflectante
- Exterior: Antirreflectante
- Ideal para condiciones de trabajo con condiciones de iluminación fuertes o mixtas
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Extreme
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistentes a los arañazos
- Ideal para áreas de trabajo con exposición durante tiempo prolongado a condensación y altos niveles de suciedad
Revestimiento Supravision Plus
- Interior: Antivaho y resistentes a arañazos
- Exterior: Antivaho y resistentes a arañazos
- Adecuado para entornos con frecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad
Revestimiento Supravision Variomatic
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistentes a los arañazos
- Los filtros cambian de color, se oscurecen automáticamente en 10 segundos y se aclaran transcurridos 30 segundos
- Adecuados para zonas de trabajo con cambios frecuentes de interior a exterior, y de luz a oscuridad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Tipo de lente | Supravision Extreme |
Tinción de lente | Marrón claro (CBR65) |
Color de marco | Blanco, negro |
Modelo | Estilo deportivo 9193 |
Peso (métrico) | 23 g |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV 400 |
Labeling | W 166 FT CE - 5-1,4 W1 FTKN CE |