Learn More
uvex Gafas de seguridad Pheos
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Anti-fog, Scratch-resistant
AntiUV, Scratch-resistant
Antivaho
Scratch-resistant
Tinción de lente:
Espejo plata
Gris
Marrón claro (CBR65)
Transparente
Ámbar
Color de marco:
Azul, gris
Blanco, negro
Blanco, verde lima
Negro, amarillo
Negro, azul claro
Rojo, gris
Descripción
- Gafas de seguridad con un diseño moderno y deportivo
- Las lentes Duo-Spherical proporcionan un gran campo de visión
- Se puede combinar fácilmente con otros tipos de EPI
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Sapphire
- Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Duo-Spherical |
Revestimiento de lente | Scratch-resistant |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Azul, gris |
Modelo | 9198 Pheos CX2 |
Detalles de ventilación | Ventilado/a |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Gafas de seguridad Pheos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido