Learn More
uvex Gafas de seguridad Pheos
Código de producto. 17267301 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Revestimiento de lente:
AntiUV, Scratch-resistant
Antivaho
Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant
Resistente a los arañazos
Tinción de lente:
Espejo plata
Gris
Marrón claro (CBR65)
Transparente
Ámbar
Color de marco:
Azul, gris
Blanco, negro
Blanco, verde lima
Negro, amarillo
Negro, azul claro
Rojo, gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Revestimiento de lente Tinción de lente Color de marco unitSize
17267301 Antivaho Espejo plata Azul, gris cada uno
17257301 Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant Ámbar Negro, amarillo cada uno
17217301 Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant Transparente Negro, azul claro cada uno
17227301 Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant Transparente Azul, gris cada uno
17237301 Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant Transparente Rojo, gris cada uno
17207301 Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant Gris Blanco, negro cada uno
17297291 Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant Marrón claro (CBR65) Blanco, negro cada uno
17247301 Resistente a los arañazos Transparente Azul, gris cada uno
15366082 AntiUV, Scratch-resistant Transparente Blanco, verde lima cada uno
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17267301
Brand: uvex 9198885
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un componente suave conectado directamente a las lentes que proporciona una protección óptima contra el polvo y el agua. La innovadora protección ocular X-tend se adapta a la cara del usuario para una mayor comodidad; con tecnología de patillas X-Twist para un ajuste seguro.
  • Gafas de seguridad con un diseño moderno y deportivo
  • Las lentes Duo-Spherical proporcionan un gran campo de visión
  • Se puede combinar fácilmente con otros tipos de EPI
Revestimiento Supravision Excellence
  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Sapphire
  • Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Tipo de lente Duo-Spherical
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Espejo plata
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (equipo) Orejeras, cascos y gorras de protección
Color de marco Azul, gris
Modelo 9198 Pheos CX2
Valor de transmitancia 0,12
Detalles de ventilación Ventilado/a
Material Policarbonato
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar
Labeling W 166 FT CE - 5-3,1 W1 FTN CE